Learn More
4-Iodobutyl acetate, 96%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15484467
4-Iodobutyl acetate, 96%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15484467
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 15484467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31826.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40596-44-9
Formula molecolare C6H11IO2
Molecular Weight (g/mol) 242.056
Numero MDL MFCD00010664
InChI Key FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade
PubChem CID 2733405
IUPAC Name 4-iodobutyl acetate
SMILES CC(=O)OCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodobutyl acetate
Nota nome stabilized with copper
Densità 1.61
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (5.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C (196°F)
Formula lineare CH3CO2(CH2)4I
Indice di rifrazione 1.5115
Quantità 50 g
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 242.05
Percent Purity 96%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10185413 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2023 Catalog NumberH31826.18
Numero di lotto10185413 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH31826.09,H31826.18
Numero di lotto10152601 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH31826.09,H31826.18
Titolo del prodotto
4-Iodobutyl acetate, 96%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals >