Learn More
4-Iodophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10009591
1 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 2059-76-9
Formula molecolare C7H4INS
Molecular Weight (g/mol) 261.08
Numero MDL MFCD00041091
InChI Key SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74938
IUPAC Name 1-iodo-4-isothiocyanatobenzene
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Iodophenyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare IC6H4NCS
Quantità 1 g
Sinonimo 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
Peso formulazione 261.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
4-Iodophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™ >