Learn More
4-Methoxy-2(5H)-furanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
45.02€ - 175.88€
Identificatori chimici
CAS | 69556-70-3 |
---|---|
Formula molecolare | C5H6O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 114.1 |
Numero MDL | MFCD00071565 |
InChI Key | VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 643477 |
IUPAC Name | 3-methoxy-2H-furan-5-one |
SMILES | COC1=CC(=O)OC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10349300
|
Thermo Scientific Acros
276680050 |
5 g | Glass bottle |
45.02€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10016303
|
Thermo Scientific Acros
276680250 |
25 g | Glass bottle |
175.88€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
69556-70-3 | |
114.1 | |
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N | |
3-methoxy-2H-furan-5-one |
C5H6O3 | |
MFCD00071565 | |
643477 | |
COC1=CC(=O)OC1 |
Specifica
4-Methoxy-2(5H)-furanone | |
96.0 | |
60°C to 65°C | |
130°C to 131°C (18.0 mbar) | |
97% | |
MFCD00071565 | |
Solubility in water: 240g/L (20°C) | |
COC1=CC(=O)OC1 | |
114.1 | |
114.1 | |
Crystalline Solid |
69556-70-3 | |
100.0 | |
Yellow | |
Authentic | |
C5H6O3 | |
4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one | |
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N | |
3-methoxy-2H-furan-5-one | |
643477 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
- 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.