Learn More
4-Methyl-2-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10725041
4-Methyl-2-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10725041
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10725041
Marca: Thermo Scientific Acros 149385000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-11-2
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00004550
InChI Key WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC Name 4-methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -90.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 132.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 410
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/05/2024 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numero di lottoA0454246 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numero di lottoA0451558 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numero di lottoA0392353 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numero di lottoA0387234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Methyl-2-pentanol
Titolo del prodotto
4-Methyl-2-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >