Learn More
4-Nitrobenzotrifluoride, 96%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10720901
4-Nitrobenzotrifluoride, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10720901
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10720901
Marca: Thermo Scientific Acros 199260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-54-0
Numero MDL MFCD00007358
InChI Key XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC Name 1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzotrifluoride
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37.0°C to 42.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H4F3NO2
Formula lineare O2NC6H4CF3
Quantità 5 g
Beilstein 05, II, 251
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Titolo del prodotto
4-Nitrobenzotrifluoride, 96%, Thermo Scientific™ >