Learn More
4-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13438398
4-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13438398
250 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 13438398
Marca: Thermo Scientific Acros 161092500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-14-1
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007374
InChI Key KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3xVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71.0°C to 74.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 112.0°C (0.6 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH2Cl
Quantità 250 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0444341 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number161092500,161091000,161090100
Numero di lottoA0458763 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number161092500,161091000,161090100
Numero di lottoA0424950 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number161092500,161091000,161090100
Numero di lottoA0411864 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number161092500,161091000,161090100
Numero di lottoA0407262 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number161092500,161091000,161090100
Titolo del prodotto
4-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >