Learn More
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
24.22€ - 72.26€
Identificatori chimici
CAS 17763-80-3
Formula molecolare C7H4F3NO5S
Molecular Weight (g/mol) 271.17
Numero MDL MFCD00192354
InChI Key NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 549870
IUPAC Name (4-nitrophenyl) trifluoromethanesulfonate
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11398446
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17481.03
1 g
24.22€
1g
11308456
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17481.06
5 g
72.26€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H331-H314-H318-H302-H312
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals