Learn More
4-Phenoxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11489126
4-Phenoxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11489126
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11489126
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17998.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
4-Phenoxybenzoic acid can block DNA binding of the human papillomarvirus (HPV) E2 protein. It is employed as an intermediate of Sitafloxacin, which is a fluoroquinolone antibiotic that shows promise in the treatment of Buruli ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Phenoxybenzoic acid can block DNA binding of the human papillomarvirus (HPV) E2 protein. It is employed as an intermediate of Sitafloxacin, which is a fluoroquinolone antibiotic that shows promise in the treatment of Buruli ulcer.
Solubility
Very faint turbidity in hot methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents and bases. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2215-77-2
Formula molecolare C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Numero MDL MFCD00002539
InChI Key RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
IUPAC Name 4-phenoxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenoxybenzoic acid
Punto di fusione 160°C to 164°C
Quantità 100 g
Beilstein 2212463
Informazioni di solubilità Very faint turbidity in hot methanol.
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241405 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/06/2022 Catalog NumberA17998.06,A17998.14,A17998.22
Numero di lottoI27S044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17998.06,A17998.14,A17998.22
Numero di lotto10235304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17998.06,A17998.14,A17998.22
Numero di lottoG01T022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17998.06,A17998.14,A17998.22
Numero di lottoD08W014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17998.06,A17998.14,A17998.22
Titolo del prodotto
4-Phenoxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >