Learn More
4-Piperidone ethylene ketal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11429613
4-Piperidone ethylene ketal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11429613
250 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11429613
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12419.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
Solubility
Soluble in water (Partly miscible).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 177-11-7
Formula molecolare C7H14NO2
Molecular Weight (g/mol) 144.19
Numero MDL MFCD00005976
InChI Key KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
PubChem CID 67435
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Piperidone ethylene ketal
Densità 1.117
Punti di ebollizione 99°C to 101°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.4819
Quantità 250 g
Beilstein 506799
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (Partly miscible).
IUPAC Name 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Peso formulazione 143.19
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10170808 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12419.18,A12419.09,A12419.30
Numero di lotto10205344 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12419.18,A12419.09,A12419.30
Numero di lotto10205406 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12419.18,A12419.09,A12419.30
Numero di lotto10132503 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12419.18,A12419.09,A12419.30
Numero di lotto10204376 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12419.18,A12419.09,A12419.30
Titolo del prodotto
4-Piperidone ethylene ketal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >