Learn More
4-Prop-2-ynyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 97%, Thermo Scientific™
66.00€ - 451.00€
Identificatori chimici
CAS | 10442-03-2 |
---|---|
Formula molecolare | C7H11NO2S |
Molecular Weight (g/mol) | 173.23 |
InChI Key | CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2777265 |
IUPAC Name | 4-prop-2-ynyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxide |
SMILES | C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10391663
|
Thermo Scientific Maybridge
DFP00032CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
66.00€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10758764
|
Thermo Scientific Maybridge
DFP00032DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
87.35€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10603055
|
Thermo Scientific Maybridge
DFP00032EB |
25 g | Amber Glass Bottle |
451.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
10442-03-2 | |
173.23 | |
2777265 | |
C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1 |
C7H11NO2S | |
CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
4-prop-2-ynyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxide |
Specifica
4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide | |
97% | |
4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide | |
C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1 | |
173.23 | |
173.23 |
10442-03-2 | |
C7H11NO2S | |
CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N | |
4-prop-2-ynyl-1,4-thiazinane 1,1-dioxide | |
2777265 | |
97% |