Learn More
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
91.25€ - 370.85€
Identificatori chimici
CAS | 330794-35-9 |
---|---|
Formula molecolare | C18H28BNO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 333.24 |
Numero MDL | MFCD06409942 |
InChI Key | CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester |
PubChem CID | 3415442 |
IUPAC Name | tert-butyl N-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11916061
|
Thermo Scientific Acros
444640010 |
1 g |
91.25€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11936061
|
Thermo Scientific Acros
444640050 |
5 g |
370.85€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
330794-35-9 | |
333.24 | |
CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N | |
3415442 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C18H28BNO4 | |
MFCD06409942 | |
4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester | |
tert-butyl N-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamate |
Specifica
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester | |
68.0°C to 69.0°C | |
Glass Bottle | |
MFCD06409942 | |
CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl N-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamate | |
3415442 | |
97% |
330794-35-9 | |
96% min. (GC) | |
C18H28BNO4 | |
4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
333.24 | |
333.24 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
- 4-¢(tert-Butoxycarbonylamino)methyl!phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.