Learn More
4-Thiazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15552293
compliance-icons
4-Thiazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15552293
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15552293
Marca: Thermo Scientific Acros 443970010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3973-08-8
Formula molecolare C4H3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 129.14
ChEBI CHEBI:46230
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thiazolecarboxylic acid
Punto di fusione 195.0°C to 199.0°C
Perdita all'essiccatura 3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
InChI Key HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CS1)C(=O)O
IUPAC Name 1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 304271
Peso formulazione 129.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Thiazolecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
4-Thiazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals >