Learn More
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11308746
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308746
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 11308746
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19441.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155849-49-3
Formula molecolare C6H11ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 189.606
Numero MDL MFCD04971993
InChI Key KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl piperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine hcl, 4-trifluoromethyl piperidinehydrochloride, 4-trifluoromethylpiperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl-piperidine hydrochloride, piperidine, 4-trifluoromethyl-, hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine, chloride, pubchem10319, 4-trifluoromethyl piperidine, hcl, 4-trifluoromethylpiperidine-hcl saltVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16218160
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)piperidine;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1C(F)(F)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Punto di fusione ≥160°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Beilstein 1341222
Peso formulazione 189.61
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10129502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL19441.MD,L19441.03
Numero di lottoFA033437 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL19441.MD,L19441.03
Numero di lotto10113786 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL19441.MD,L19441.03
Titolo del prodotto
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals >