Learn More
4-Vinyl-1-Cyclohexene, SPEX CertiPrep™ Codice prodotto.: 16369477
4-Vinyl-1-Cyclohexene, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16369477 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
1 mL
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Codice prodotto. 16369477
Marca: SPEX Certiprep S3813
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
4-Vinyl-1-cyclohexene100-40-31000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Vinyl-1-cyclohexene
CAS 100-40-3, 67-56-1
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS min. % 0.1, 99.9
Quantità 1 mL
CAS max % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Formula molecolare C8H12
Solvente o matrice Methanol-P&T
InChI Key BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1CCC=CC1
IUPAC Name 4-ethenylcyclohexene
Molecular Weight (g/mol) 108.184
PubChem CID 7499
ChEBI CHEBI:82377
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-vinylcyclohexene,methanol
Product intended for laboratory use only
Titolo del prodotto
4-Vinyl-1-Cyclohexene, SPEX CertiPrep™ >