Learn More
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 4 via
Use these stopcocks for a variety of applications. Cole-Parmer™ 4-way Stopcocks feature a PC body and an HDPE stem.
43.65€ - 58.10€
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Materiale Policarbonato e HDPE, HDPE
Plug Material Polycarbonate and HDPE
Outlet Port Male Luer Lock or A Male Luer Slip
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Connectors Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Connectors Prezzo Quantità e disponibilità  
11742683
Vedere i documenti
Masterflex™
30600-04
Luer Lock, maschio
58.10€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11762673
Vedere i documenti
Masterflex™
30600-03
Luer Slip, maschio N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Use these stopcocks for a variety of applications. Cole-Parmer™ 4-way Stopcocks feature a PC body and an HDPE stem.
  • Four-way stopcock
  • Choose stopcocks with either a male luer lock or a male luer slip
  • Handle rotates 360 degrees on four-way stopcocks
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Specifica
Rubinetto d’arresto
Policarbonato e HDPE, HDPE
Polycarbonate and HDPE
Male Luer Lock or A Male Luer Slip
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 4 via