Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
Marca: RETSCH 60.154.028000
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
28 mm | |
ISO 3310/2 | |
65mm | |
400 mm | |
Stainless Steel |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche