Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 43 02 2095
Codice prodotto. 11510615
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with SCHOTT Screw Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
43.2 mm
500
Gray, Red
Butyl, PTFE
2.5 mm