Learn More
Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
94.50€ - 530.00€
Specifica
Descrizione | Septa |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 43.2 mm |
Quantità | 500 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16378387
|
Fisherbrand™
43 02 1600 |
43.2 mm | Gray, Red | 1.6 mm |
392.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16368387
|
Fisherbrand™
43 02 0413 |
43.2 mm | Beige, Cream | 3.2 mm | N/A | ||||
12941011
|
Fisherbrand™
43 02 0413 |
43.2 mm | Beige, Cream | 3.2 mm |
128.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16388387
|
Fisherbrand™
43 02 2095 |
43.2 mm | Gray, Red | 2.5 mm |
476.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11510615
|
Fisherbrand™
43 02 2095 |
43.2 mm | Gray, Red | 2.5 mm | N/A | ||||
Descrizione
- For use with SCHOTT Screw Caps
Specifica
Septa | |
43.2 mm | |
500 |