Learn More
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
For use with single-pole and internal-trip multi-pole breakers
Marca:  Brady™ 065966
Codice prodotto. 11791346
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of rugged polypropylene and impact modified nylon
  • Accepts lock shackles up to 0.28 in. in diameter
  • Includes Cceats for use with breakers with long, sliding switch throws
Specifica
Specifica
Clamp-on Breaker Lockout
Nylon
0.28 in.
2.175 x 1.588 x 3.253 in.
Cleats
6/Pk.
Red
UL 94 HB
0.7 cm
40.30 mm
Clamp-on
40.30 mm