Learn More
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
For use with single-pole and internal-trip multi-pole breakers
87.70€ - 99.50€
Specifica
Product Type | Clamp-on Breaker Lockout |
---|---|
Colore | Red |
Materiale | Nylon |
Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.28 in. |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 0.7 cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11791346
|
Brady™
065966 |
6/Pk. | N/A | ||||||
15673507
|
Brady™
065966 |
6/Pk. |
99.50€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of rugged polypropylene and impact modified nylon
- Accepts lock shackles up to 0.28 in. in diameter
- Includes Cceats for use with breakers with long, sliding switch throws
Specifica
Clamp-on Breaker Lockout | |
Nylon | |
0.7 cm | |
Clamp-on |
Red | |
0.28 in. | |
Cleats |