Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Lids
For protection of samples, reaction batches or cell cultures from contamination and evaporation
Marca:  BRAND™ 782152
69.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Codice prodotto. 10468053
  • 75.70€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from crystal-clear polystyrene
  • Cut-corner sets orientation of lid
  • Stackable
Lids with condensation rings available for 96-well standard plates
Specifica
Specifica
Polystyrene
4.5 mm
50
Non-sterile
No
96-well Plates with Transparent Bottom and 384-well Plates