Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Lids
For protection of samples, reaction batches or cell cultures from contamination and evaporation
75.70€ - 85.60€
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | N. per confezione | Anelli di condensazione | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | N. per confezione | Anelli di condensazione | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10574774
|
BRAND™
782153 |
536-well Polystyrene Plate | 50 | No | 5.5 mm |
75.70€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10468053
|
BRAND™
782152 |
96-well Plates with Transparent Bottom and 384-well Plates | 50 | No | 4.5 mm |
75.70€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10574584
|
BRAND™
782151 |
96-well Standard Plate | 100 | No | 8 mm |
77.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10337483
|
BRAND™
782150 |
96-well Standard Plate | 100 | Yes | 8 mm |
77.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15600499
|
BRAND™
782155 |
96-well Plates with Transparent Bottom | 100 | Yes |
85.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Beschreibung
- Made from crystal-clear polystyrene
- Cut-corner sets orientation of lid
- Stackable
Lids with condensation rings available for 96-well standard plates