Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Lids
For protection of samples, reaction batches or cell cultures from contamination and evaporation
Marca: BRAND™ 782151
71.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Made from crystal-clear polystyrene
- Cut-corner sets orientation of lid
- Stackable
Lids with condensation rings available for 96-well standard plates
Specifica
Polystyrene | |
8 mm | |
100 |
Non-sterile | |
No | |
96-well Standard Plate |