Learn More
MedChemExpress 5(6)-TAMRA
MedChemExpress 5(6)-TAMRA contains a carboxylic acid that can be used to react with primary amines via carbodiimide activation of the carboxylic acid; bright, orange-fluorescent dye produces conjugates with absorption/emission maxima of ~555/580 nm.
Marca:  MedChemExpress HY-15944
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16427006
  • 93.15€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
-20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
430.45 g/mol
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
100 mg
DMSO : 125 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic)
98181-63-6