Learn More
MedChemExpress 5(6)-TAMRA
MedChemExpress 5(6)-TAMRA contains a carboxylic acid that can be used to react with primary amines via carbodiimide activation of the carboxylic acid; bright, orange-fluorescent dye produces conjugates with absorption/emission maxima of ~555/580 nm.
93.15€ - 279.45€
Specifica
Content And Storage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : 125 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) |
Peso molecolare | 430.45 g/mol |
CAS | 98181-63-6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16471206
|
MedChemExpress
HY-15944 |
200 mg |
139.05€
200mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16427006
|
MedChemExpress
HY-15944 |
100 mg |
93.15€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16491796
|
MedChemExpress
HY-15944 |
500 mg |
279.45€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
-20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : 125 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) | |
98181-63-6 |
Room temperature | |
430.45 g/mol | |
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.