Learn More
5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 254.08 |
Percent Purity | 97% |
Titolo del prodotto
5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline, 97%, Thermo Scientific™ >