Learn More
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away form water/moisture.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride |
Punto di fusione | 4°C |
Quantità | 5 g |
Numero UN | UN3265 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
Peso formulazione | 181.04 |
Percent Purity | 98% |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
81500169 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H61474.14,H61474.06 |
P20F043 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H61474.14,H61474.06 |
81300282 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H61474.14,H61474.06 |
U16E030 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H61474.14,H61474.06 |
P04F040 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H61474.14,H61474.06 |