Learn More
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™ Codice prodotto.: 10453510
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10453510
50 mL, AcroSeal™ Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Codice prodotto. 10453510
Marca: Thermo Scientific Acros 431880500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 188132-02-7 | C7H6BrFMgO | 229.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 188132-02-7, 109-99-9
CAS min. % 9.68, 85.49
CAS max % 14.51, 90.32
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9480g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H6BrFMgO
Formula lineare F(OCH3)C6H3MgBr
Numero MDL MFCD01311481
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.948
Sinonimo magnesium 1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m solution in thf, spcseal, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key ZYVBZHZWABCRCW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
IUPAC Name magnesium;1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778879
Peso formulazione 229.33
Forma fisica Solution
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0411731 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2023 Catalog Number431880500
Numero di lottoK03U055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number431880500
Numero di lottoI27Y013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number431880500
Titolo del prodotto
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™ >