Learn More
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose, Thermo Scientific Chemicals
82.80€ - 331.65€
Identificatori chimici
CAS 141607-35-4
Formula molecolare C24H32O5Si
Molecular Weight (g/mol) 428.6
Numero MDL MFCD01075719
InChI Key OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N
PubChem CID 133612129
IUPAC Name (3aS,6S,6aS)-6-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11372827
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15989.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11382827
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15989.06
5 g
331.65€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose, Thermo Scientific Chemicals