Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marca: Labcon™ 3094-870-006-9
137.66 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Tubes are autoclavable
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | |
Natural | |
Single-use | |
500/Pk. | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Flat | |
Yes | |
29 mm | |
Freestanding Tube |
Polyethylene | |
50 mL | |
Polypropylene Resin | |
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag | |
PerformR™ | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free | |
Plug | |
115 mm | |
5 to 45 mL in 5 mL Increments |