Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marca:  Labcon™ 3095-870-006-9
130.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16664022
  • 158.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Natural
Single-use
500/Pk.
Non-sterile
Autoclavable
Flat
Yes
29 mm
Freestanding Tube
Polyethylene
50 mL
Polypropylene Resin
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag
PerformR™
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Flat Cap
115 mm
5 to 45 mL in 5 mL Increments