Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marca: Labcon™ 3187-345-006-9
138.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Tubes are autoclavable
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | |
Natural | |
Single-use | |
50/Pk. | |
Sterile | |
Autoclavable | |
Yes | |
Plug Style Caps | |
115 mm | |
5 to 45 mL in 2.5 mL Increments |
Polyethylene | |
50 mL | |
Polypropylene USP Class VI Resin | |
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. | |
PerformR™ | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free | |
Conical | |
Yes | |
29 mm | |
Conical Tube |