Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marca:  Labcon™ 3197-870-006-9
178.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17547906
  • 260.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
USP Class VI
50 mL
Polypropylene Resin
Non-sterile
Autoclavable
Conical
Yes
29 mm
Polyethylene
Single-use
500 Tubes and Caps in Separate Bags
PerformR™
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Plug
115 mm
Conical Tube