Learn More
Wheaton™ 50 mL Self-Standing Centrifuge Tube
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
Marca:  Wheaton™ 380240
188.50 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16484989
  • 230.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Leak free
  • Serile
  • Conical based tubes
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polietilene
Blue
Single-use
500
Bagged
Not Autoclavable
Screw Cap
Yes
7000 x g
Blue
50 mL
Polypropylene
25
Sterile
Conical
Yes
30 mm
Titolo del prodotto
Wheaton™ 50 mL Self-Standing Centrifuge Tube > Packaging: Bagged