Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes
These SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes come complete with a patented anti-smear writing surface.
167.00€ - 492.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity, IATA 95 kPa |
---|---|
Colore | Natural |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Monouso | Single-use |
Linea di prodotti | SuperClear |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16699832
![]() |
Labcon™
3181-165-006-9 |
Attached Flat Screw Cap | Sterile | Individually Wrapped |
417.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16604052
![]() |
Labcon™
3181-325-006-9 |
Attached Flat Screw Cap | Sterile | IntegraPack Bag |
492.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16694052
![]() |
Labcon™
3191-330-016-9 |
Attached Flat Screw Cap | Non-sterile | Plastic Rack |
342.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16614062
![]() |
Labcon™
3191-335-026-9 |
Attached Flat Screw Cap | Sterile | Plastic Rack |
417.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16614052
![]() |
Labcon™
3181-340-006-9 |
Attached Flat Screw Cap | Non-sterile | IntegraPack Bag |
225.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16624052
![]() |
Labcon™
3181-345-006-9 |
Attached Flat Screw Cap | Sterile | Bag |
276.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16634062
![]() |
Labcon™
3192-330-016-9 |
Plug Style Screw Cap | Non-sterile | Plastic Rack |
326.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16644062
![]() |
Labcon™
3192-335-016-9 |
Plug Style Screw Cap | Sterile | Cardboard Rack |
385.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16634052
![]() |
Labcon™
3182-340-006-9 |
Plug Style Screw Cap | Non-sterile | IntegraPack Bag |
263.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16644052
![]() |
Labcon™
3182-345-006-9 |
Plug Style Screw Cap | Sterile | IntegraPack Bag |
167.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16624062
![]() |
Labcon™
3191-870-006-9 |
Attached Flat Screw Cap | Non-sterile | Bag |
209.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16654062
![]() |
Labcon™
3192-870-006-9 |
Plug Style Screw Cap | Non-sterile | Bag |
220.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17798848
|
Labcon™
3191-335-016-9 |
Attached Flat Screw Cap | Sterile | Cardboard Rack |
400.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- 5 to 45 mL graduations in increments of 1 mL
- Packaged in racks or IntegraPack™ Bags
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
For Tubes with Attached Flat Cap: IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens.
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity, IATA 95 kPa | |
50 mL | |
SuperClear | |
Cylindrical | |
Yes | |
Centrifuge Tube |
Natural | |
Single-use | |
Autoclavable | |
Conical | |
1 mL | |
20,000 x g |
Titolo del prodotto
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes