Learn More
Spectrum™ Labs 0.1 - 0.5 kD Biotech CE Dialysis Kits
With tubing made from biologically inert and ultra-pure Biotech cellulose ester membrane
255.00€ - 310.00€
Specifica
MWCO 0.1 to 0.5 kDa
Content And Storage Recommended storage in refrigeration (4-8°C).
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
  • Two universal tubing closures
  • Five opening picks
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15340662
Vedere i documenti
Spectrum™
131060T
20 mm 3.1 mL/cm vol./length
310.00€
1m
15330662
Vedere i documenti
Spectrum™
131057T
15 mm 1.8 mL/cm vol./length
300.00€
1m
15320662
Vedere i documenti
Spectrum™
131048T
6.4 mm 0.32 mL/cm vol./length
255.00€
1m
11570940
Vedere i documenti
Spectrum™
131054T
10 mm 0.79 mL/cm vol./length
278.00€
Descrizione
Ideal for small, critical dialysis applications that require the more concise selectivity and retention provided by Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane than Standard Grade RC
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • For small tubing demand applications or evaluating a specific dialysis membrane
  • Includes 1m tubing with pair of tubing closures and 5 opening picks
Specifica
Specifica
0.1 to 0.5 kDa
Recommended storage in refrigeration (4-8°C).
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Spectrum™ Labs 0.1 - 0.5 kD Biotech CE Dialysis Kits