Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone |
CAS | 100516-54-9 |
Punto di fusione | 205°C to 207°C |
Formula molecolare | C24H21NO4 |
Numero MDL | MFCD00074958 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate |
InChI Key | HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC Name | benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >