Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile con semimaschera in elastomero termoplastico
La combinazione di caratteristiche proprie dei respiratori riutilizzabili e dei respiratori monouso garantisce una protezione efficace. I respiratori con semimaschera facciale 3M™ serie 6000 sono leggerissimi, economici, semplici da usare e richiedono una manutenzione ridotta.
Marca: 3M™ 7000146845
18.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Requires : Per la maschera sono necessari cartucce e/o filtri compatibili. In vendita separatamente.
Descrizione
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
- Reusable half masks are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight
- Used with 3M™ Supplied Air Systems
- Bayonet Connection System allows connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapors, and particulates
- Twin filter design provides lower breathing resistance
- Probed reusable respirator assembly 6000 Series used for quantitative fit testing (17-987-3A & -3B)
Order Info
Modelli con sonda solo per test di sensibilità — non per l'impiego come respiratore. Combinazioni di cartuccia/filtro in vendita separatamente.
Certifications
Approvazione NIOSH in conformità con 42CFR84 per l'impiego in numerosi casi di pericolo per le vie respiratorie, se utilizzata nel modo previsto e con cartucce e filtri appropriati.
Specifica
EN 140:1998 | |
A baionetta | |
Elastomero termoplastico | |
Small | |
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline | |
6100 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Grigio | |
Respiratore con semimaschera | |
Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura | |
Sacchetto per conservazione richiudibile | |
4-point |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.