Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile con semimaschera in elastomero termoplastico
La combinazione di caratteristiche proprie dei respiratori riutilizzabili e dei respiratori monouso garantisce una protezione efficace. I respiratori con semimaschera facciale 3M™ serie 6000 sono leggerissimi, economici, semplici da usare e richiedono una manutenzione ridotta.
33.90€
Specifica
Certifications (EN) | EN 140:1998 |
---|---|
Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Part 84 |
Tipo di collegamento | A baionetta |
Colore | Grigio |
Materiale | Elastomero termoplastico |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Requires: Per la maschera sono necessari cartucce e/o filtri compatibili. In vendita separatamente.
Codice del prodotto | Marca | Size | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10359974
|
3M™
7000146845 |
Small | Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura | Respiratore con semimaschera |
33.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
12332319
|
3M™
7000146847 |
Medio | Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura | Respiratore con semimaschera |
33.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
Le semimaschere riutilizzabili sono economiche, con esigenze ridotte di manutenzione, semplici da usare ed estremamente leggere. Possono essere utilizzate con i sistemi elettroventilati 3M™ per maggiore praticità e flessibilità.- Il sistema di attacco a baionetta ne consente il collegamento a una vasta gamma di filtri doppi leggeri per la protezione da gas, vapori e particolati
- Il design a filtro doppio offre minore resistenza alla respirazione
Order Info
Modelli con sonda solo per test di sensibilità — non per l'impiego come respiratore. Combinazioni di cartuccia/filtro in vendita separatamente.
Certifications
Approvazione NIOSH in conformità con 42CFR84 per l'impiego in numerosi casi di pericolo per le vie respiratorie, se utilizzata nel modo previsto e con cartucce e filtri appropriati.
Specifica
EN 140:1998 | |
A baionetta | |
Elastomero termoplastico | |
Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura | |
Sacchetto per conservazione richiudibile |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Grigio | |
Respiratore con semimaschera | |
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline | |
4-point |