Learn More
Masterflex™ 65mm Correlated Flowmeters with Valve
Marca:  Masterflex™ 03218-39
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11746148
  • 439.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Variable Area Flowmeter
42.094 LPM
200 psig
35,100 mL/min. CO2, 40,053 mL/min. O2, 43,487 mL/min. N2, 37,441 mL/min. Ar, 154,750 mL/min. H2
65 mm
121°C
±2% (Full Scale)
Stainless Steel (316)
1/8 in. NPT (F)
Ideal for tight measuring areas
±0.25%
1261 mL/min.