Learn More
Masterflex™ 65mm Correlated Flowmeters with Valve
220.00€ - 450.00€
Specifica
Tipo | Variable Area Flowmeter |
---|---|
Accuracy | ±2% (Full Scale) |
Valori nominali pressione | 200 psig |
Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for tight measuring areas |
Codice del prodotto | Marca | Velocità di flusso dell'aria | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Velocità di flusso dell'aria | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15397533
|
Masterflex™
03216-08 |
104 mL/min. |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15247568
|
Masterflex™
03216-20 |
2040 mL/min. |
221.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11746148
|
Masterflex™
03218-39 |
42.094 LPM |
450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Variable Area Flowmeter | |
200 psig | |
Ideal for tight measuring areas | |
±0.25% |
±2% (Full Scale) | |
1/8 in. NPT (F) | |
65 mm | |
121°C |
Titolo del prodotto
Masterflex™ 65mm Correlated Flowmeters with Valve