Learn More
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11362469
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11362469
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11362469
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26609.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156311-85-2
Formula molecolare C11H21F6N7OP2
Molecular Weight (g/mol) 443.275
Numero MDL MFCD09263289
InChI Key RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 21894514
IUPAC Name tris(dimethylamino)-(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)Phosphonium Hexafluorophosphate
Punto di fusione ∽180°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 443.27
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10182009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Numero di lotto10179677 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™ >