Learn More
8-Bromo-2'-deoxyguanosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
8-Bromo-2'-deoxyguanosine is useful as the starting structure for 2'-deoxyguanosine nucleotides, which are modified in position 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
8-Bromo-2′-deoxyguanosine is useful as the starting structure for 2′-deoxyguanosine nucleotides, which are modified in position 8.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, warm water and dimethyl formam
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 8-Bromo-2'-deoxyguanosine |
CAS | 13389-03-2 |
Punto di fusione | >250°C (decomposition) |
Colore | White |
Formula molecolare | C10H12BrN5O4 |
Numero MDL | MFCD01630971 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 8-bromo-2'-deoxyguanosine, 8-bromo-2'-dg, 2-amino-8-bromo-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8-br-2'-dg, guanosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromodeoxyguanosine, epitope id:151524, 8-bromo-2?-deoxyguanosine, guanosine,8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyguanosine |
Informazioni di solubilità | Soluble in dimethyl sulfoxide,warm water and dimethyl formamide. |
InChI Key | MKDXZFVCXWXGBQ-QXZWWJJYNA-N |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W21B034 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J64723.03 |
S12B029 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J64723.03 |
A31Z013 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J64723.03 |
M07H021 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J64723.03 |
W20F029 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | J64723.03 |