Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm
A radio-frequency identification tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard.
Marca:  Applied Biosystems™ 4404685
Codice prodotto. 15849836
  • 2200.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The internally uncoated capillaries are supplied in preassembled sets of 8 capillaries per array, with a built-in frame for easy installation.
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8-Capillary Array
Store this array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to the Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide.
3500 Genetic Analyzer
125 min.
1 array
50 cm
Protein Quality Analysis, Fragment Analysis, Sequencing
Room Temperature
3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoL517F65 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/01/2018 Catalog Number4404685
Numero di lottoL516H57 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/01/2018 Catalog Number4404685
Numero di lottoL517I62 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2018 Catalog Number4404685
Numero di lottoL517H55 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2018 Catalog Number4404685
Numero di lottoL517H60 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2018 Catalog Number4404685
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm > 50cm Capillary Length