Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
Marca:  Gilson™ 12240102
Codice prodotto. 16606115
  • 276.66€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes drop detector heads, dispense needles, collection plates, and a multiple column adapter
  • Vessel Type is Cavities
  • Purification Technique is HPLC
Specifica
Specifica
2.5 mL Cavities
20 Pk.
80