Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
276.66€ - 1176.60€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2.5 mL Cavities |
---|---|
N. di posizioni | 80 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16606115
|
Gilson™
12240102 |
20 Pk. |
276.66€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16616115
|
Gilson™
12340102 |
100 Pk. |
1176.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Includes drop detector heads, dispense needles, collection plates, and a multiple column adapter
- Vessel Type is Cavities
- Purification Technique is HPLC
Specifica
2.5 mL Cavities | |
80 |