Learn More
Mitutoyo™ 811 Series 10 to 90 Shore A Digital Display Durometers
Suitable digital Shore durometer for testing the hardness of a variety of rubber and natural elastomer materials. Mitutoyo™ 811 Series 10 to 90 Shore A Digital Display Durometers uses a Shore A scale for measurement.
Marca:  Mitutoyo™ 81133601
Encompass
Codice prodotto. 11731604
  • 2347.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Data hold, zero-set, SPC data output
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for testing the following materials:
    • natrual rubber, neoprene, polyesters, PVC, leather, Thiokol, nitrile rubber, wax, vinyl, cellulose acetates, glass polystyrene, etc.
  • Designed in accordance with ASTM D 2240, ISO 868, ISO 7619, DIN 53 505, JIS K 6253, and JIS K 7215 specifications.
  • Includes a data hold function for error-free reading from the LCD screen.
Specifica
Specifica
LCD
SR44
10 to 90 Shore A
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Mitutoyo™ 811 Series 10 to 90 Shore A Digital Display Durometers