Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Inserts
Clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 125μL to 200μL.
Marca:  Thermo Scientific™ C4012-529
30.28 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12440088
  • 38.10€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
These clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes ranging from 125-200μL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Inserto da 150 µl
Trasparente
Vetro
Pulled Point
Conico
29 mm
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
175 μL
5 mm
5 mm
200 µl
175 µl
200 μL
100
Autosampler Vial Insert
Fiale ad apertura standard