Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Inserts
Clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 125μL to 200μL.
36.33€ - 278.25€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Volume (sistema metrico) | Stile della base | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Volume (sistema metrico) | Stile della base | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10330571
|
Thermo Scientific™
401BS-530 |
Vetro | 200 µl | Conical | 100 |
41.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12440088
|
Thermo Scientific™
C4012-529 |
Vetro | 200 µl | Conico | 100 |
36.33€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10185482
|
Thermo Scientific™
MTS-1 |
Polietilene | 125 to 200 μL | 500 |
53.36€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12470088
|
Thermo Scientific™
C4012-530P |
Polipropilene | 175 µl | Polyspring | 100 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10538215
|
Thermo Scientific™
C4012-530 |
Vetro | 200 µl | Conical | 100 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12450098
|
Thermo Scientific™
C4012-S530 |
Vetro | 200 μL | Conical | 100 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10119084
|
Thermo Scientific™
C4012-465 |
Vetro | 250 µl | Flat Bottom | 500 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10227672
|
Thermo Scientific™
02-NV |
Vetro | 250 µl | Flat Bottom | 1000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10728544
|
Thermo Scientific™
02-MTV |
Vetro | 200 µl | Conical | 1000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
These clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes ranging from 125-200μL.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifica
Trasparente | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.