Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 8 mm, nero, foro centrale, filettatura 8-425, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™ 08 15 0460
164.57 EUR valido fino al 2025-03-14
Usa il codice promo "24142" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- Black
- Center hole
- 8-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Natural Rubber/TEF | |
Red-Orange, Transparent, Black | |
Polypropylene | |
100 | |
Screw Cap |
5.3 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1.3 mm |